Documenti fondamentali
274321
Sigma-Aldrich
Phytic acid dodecasodium salt hydrate
Sinonimo/i:
myo-inositol hexakis(dihydrogen phosphate) dodecasodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H18O24P6 · 12Na · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
935.91 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Impurezze
10-15% water
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)