Documenti fondamentali
273244
Sigma-Aldrich
3′-Methylacetanilide
98%
Sinonimo/i:
m-Acetotoluidide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
16 mmHg ( 163 °C)
Saggio
98%
P. eboll.
303 °C (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
ALMHSXDYCFOZQD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The IR spectra and the structural data of 3′-methylacetanilide was studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wioleta Rmiszek-Lindert et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 64(Pt 11), o599-o603 (2008-11-08)
Molecules of the title compounds, 3'-methylacetanilide [or N-(m-tolyl)acetamide], C(9)H(11)NO, (I), and N-benzylthioacetamide, C(9)H(11)NS, (II), are connected by a framework of intermolecular N-H...O and N-H...S hydrogen bonds, respectively, forming chains with the graph-set description C(4), which run along the b axis.