Documenti fondamentali
272876
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(methylthio)benzoic acid
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.24
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
111-114 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)