Documenti fondamentali
272833
Sigma-Aldrich
2-Phenylthiochromen-4-one
98%
Sinonimo/i:
1-Thioflavone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
125-127 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1C=C(Sc2ccccc12)c3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)