268488
Niobium
foil, thickness 0.025 mm, 99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Columbium
About This Item
Saggio
99.8% trace metals basis
Forma fisica
foil
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.025 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Quantità