266779
Hafnium
wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% zirconium)
Sinonimo/i:
Celtium, Hafnium element
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis (purity excludes ~2% zirconium)
Forma fisica
wire
Resistività
29.6 μΩ-cm, 0°C
Diametro
1.0 mm
P. eboll.
4602 °C (lit.)
Punto di fusione
2227 °C (lit.)
Densità
13.3 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Hf]
InChI
1S/Hf
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1