Documenti fondamentali
265039
Sigma-Aldrich
Benzyl trisulfide
99%
Sinonimo/i:
Dibenzyl trisulfide
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CH2)2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
P. ebollizione
160-163 °C/0.01 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)