Documenti fondamentali
263214
Sigma-Aldrich
Terbium
powder, 99.9%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Tb
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99.9%
Stato
powder
Resistività
116 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
3230 °C (lit.)
Punto di fusione
1356 °C (lit.)
Densità
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tb]
InChI
1S/Tb
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)