Documenti fondamentali
261459
Sigma-Aldrich
Hexyl vanillate
98%
Sinonimo/i:
Hexyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)