Key Documents
261009
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) sepulchrate tris(tetraphenylborate)
Sinonimo/i:
1,3,6,8,10,13,16,19-Octaazabicyclo[6.6.6]eicosanecobalt tris(tetraphenylborate)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C84H90B3CoN8
Numero CAS:
Peso molecolare:
1303.03
Numero MDL:
Stringa SMILE
[Co+3].C1CNCN2CNCCNCN(CN1)CNCCNC2.c3ccc(cc3)[B-](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)[B-](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)[B-](c%12ccccc%12)(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14
Stato fisico
Organic-soluble form of cobalt(III) sepulchrate
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)