Documenti
260398
Sigma-Aldrich
7-Octene-1,2-diol
97%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH(CH2)4CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4625 (lit.)
Densità
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h2,8-10H,1,3-7H2
UXGHWJFURBQKCJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves