Documenti fondamentali
259837
Sigma-Aldrich
cis-11-Hexadecen-1-yl acetate
95%
Sinonimo/i:
Z-11-HDA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Stringa SMILE
CCCC\C=C/CCCCCCCCCCOC(C)=O
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)