Documenti
257427
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzenemethanethiol
98%
Sinonimo/i:
2-Chlorobenzyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5904 (lit.)
P. eboll.
120-121 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chlorobenzenemethanethiol (2-Chlorobenzyl mercaptan) has been used to preapare monolayer by chemisorption from solution on a gold film vapor deposited on optically polished glass plates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Reactive ion scattering from surfaces bearing isomeric chlorinated adsorbates.
Pradeep T, et al.
Analytical Chemistry, 71(16), 3311-3317 (1999)