255610
Chromium
chips, thickness ~2 mm, 99.5%
Sinonimo/i:
Cd
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Forma fisica
chips
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
reagent type: catalyst
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Spessore
~2 mm
P. eboll.
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N