255165
Tributylmethylammonium chloride solution
75 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Methyltributylammonium chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
7.9 mmHg ( 25 °C)
Concentrazione
75 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.4682
P. eboll.
152 °C
Densità
0.964 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.ClH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter