255114
3-Nitroanisole
99%
Sinonimo/i:
1-Methoxy-3-nitrobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
121-123 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-38 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
WGYFINWERLNPHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?