Documenti
254762
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl chloride
98%
Sinonimo/i:
2-(Chloromethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.58
Beilstein:
102716
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. eboll.
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N