Key Documents
254193
Sigma-Aldrich
Gallium(III) chloride
≥99.99%
Sinonimo/i:
Gallium trichloride
About This Item
Formula condensata:
GaCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Tensione di vapore
1 mmHg ( 48 °C)
Saggio
≥99.99%
Punto di fusione
78 °C (lit.)
Densità
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Caratteristiche e vantaggi
Lower-temperature solvothermal techniques using GaCl3 and NaN3 or Li3N result in nanocrystalline GaN.
Radical mediator and catalyst in a number of organic bond formation reactions.
Confezionamento
product is packed in vials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)