253383
3-(Maleimidomethyl)-PROXYL
Sinonimo/i:
3-(Maleimidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
Stringa SMILE
CC1(C)CC(CN2C(=O)C=CC2=O)C(C)(C)N1[O]
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)