Key Documents
252468
Sigma-Aldrich
Rhodamine 6G tetrafluoroborate
Dye content 99 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H30N2O3 · HBF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 99%
Punto di fusione
264-266 °C (lit.)
λmax
528 nm
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
Applicazioni
Suitable as a laser dye
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)