Documenti
252344
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
n20/D 1.5270 (lit.)
P. eboll.
119-121 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-2-12-9-6-4-3-5-8(9)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup