251011
5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid monohydrate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
209-210 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
O.OC(=O)c1cc(Br)c(O)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO4.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10;/h1-2,9-10H,(H,11,12);1H2
MRIKDYLDHHINRD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3