Documenti fondamentali
249947
Sigma-Aldrich
Dioxobis(triphenylphosphine)platinum(IV)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H32O2P2Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
753.66
Numero MDL:
Stringa SMILE
O=[Pt]=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)