249920
Silicon tetrachloride solution
1.0 M in methylene chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.86 (vs air)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.34 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2