Documenti fondamentali
249270
1,3-Acetonedicarboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
3-Oxoglutaric acid
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2COCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.10
Beilstein:
1447081
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
98%
Punto di fusione
133 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)