Documenti fondamentali
249238
Sigma-Aldrich
cis-9-Heneicosene
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CH=CH(CH2)7CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)