Documenti fondamentali
24898
Sigma-Aldrich
Chloride on polymer support
extent of labeling: ~4 mmol/g chloride loading
Sinonimo/i:
Amberlite IRA 900 Cl--form
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~4 mmol/g chloride loading
Impurezze
~10% water
Dimensione particelle
20-50 mesh
Altre note
Reagent for substitution reactions
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G. Cainelli et al.
Synthesis, 472-472 (1976)