Documenti fondamentali
24882
Sigma-Aldrich
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
≥97.0%
Sinonimo/i:
5-Chloro-6-hydroxypyridine-3-carboxylicacid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.55
Beilstein:
127900
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cnc(O)c(Cl)c1
Applicazioni
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid has been used in the preparation of triorganotin compounds via reaction with (R3Sn)2O (R=Ph, 2-ClC6H4CH2, 2-FC6H4CH2, 4-CNC6H4CH2).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and Structure Characterization of some Triorganotin Esters of Heteroaromatic Carboxlic Acid and Crystal Structure of Triphenyltin Esters 5-Chloro-6-Hydroxynicotinic Acid.
Gao HT.
Advanced Materials Research, 466, 463-468 (2012)