248703
4-(4-Nitrophenylsulfonyl)aniline
96%
About This Item
Saggio
96%
Punto di fusione
169-171 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H10N2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)19(17,18)12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2
DMZVYFFBWHBWMO-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)