Documenti fondamentali
248002
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl sulfide
98%
Sinonimo/i:
Decafluorodiphenyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
(C6F5)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
86-88 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(Sc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C12F10S/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
ZOUZMRQINDFFOK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)