Documenti fondamentali
247863
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
97%
Sinonimo/i:
6-Nitro-2,3-xylidine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Beilstein:
2641279
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
117-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(N)c1C)[N+]([O-])=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)