Documenti fondamentali
247723
Sigma-Aldrich
4-[(1-Methyl-4(1H)-pyridinylidene)ethylidene]-2,5-cyclohexadien-1-one hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13NO · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.26 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
233-238 °C (lit.)
λmax
443 nm
Stringa SMILE
[H]O[H].CN1C=C\C(C=C1)=C\C=C2\C=CC(=O)C=C2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)