Documenti
24608
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloroethoxy)-4-nitrobenzene
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-Chloro-4-nitrophenethole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.61
Beilstein:
2097342
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Impurezze
≤1% water
Perdita
≤1.5% loss on drying
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OCCCl)cc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3