244686
Sodium
25-35 wt % dispersion in paraffin
Sinonimo/i:
Sodium metal
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 440 °C)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
25-35 wt % dispersion in paraffin
Resistività
4.69 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
883 °C (lit.)
Punto di fusione
97.8 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na]
InChI
1S/Na
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1