Documenti
244198
Sigma-Aldrich
1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
Sinonimo/i:
TPSNI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.46
Beilstein:
585765
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)16(15(8-13)12(5)6)26(24,25)20-9-18-17(19-20)21(22)23/h7-12H,1-6H3
XJBNCASBZVSLGO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Coupling reagent for oligonucleotide synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3