Documenti fondamentali
244139
Sigma-Aldrich
Cloruro di magnesio
powder, −325 mesh, 98%
Sinonimo/i:
Magnogene
About This Item
Formula condensata:
MgCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impurezze
<15%
Dimensione particelle
−325 mesh
Punto di fusione
714 °C (lit.)
Densità
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Useful catalyst for the selective oxidative coupling of methane.
Altre note
Contains a trace amount of insoluble magnesium
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Applied Catalysis, 50, 223-223 (1989)
Hadi Shafiee et al.
Scientific reports, 5, 9919-9919 (2015-06-06)
We report a biosensing platform for viral load measurement through electrical sensing of viruses on a flexible plastic microchip with printed electrodes. Point-of-care (POC) viral load measurement is of paramount importance with significant impact on a broad range of applications