Documenti fondamentali
241466
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride
35-45 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Chromic chloride, Chromium trichloride
About This Item
Formula condensata:
CrCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Concentrazione
35-45 wt. % in H2O
Densità
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties.2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)