Documenti fondamentali
240257
Sigma-Aldrich
Thiourea
ACS reagent
Sinonimo/i:
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CSNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.12
Beilstein:
605327
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
≤0.5% loss on drying
Punto di fusione
170-176 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins
Used in the formation of thiols from alkyl halides.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
  • Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)