240079
Diphenylmethane
≥99%
Sinonimo/i:
Benzylbenzene, Methylenedibenzene
About This Item
Densità del vapore
5.79 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 77 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
905 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.577 (lit.)
P. ebollizione
264 °C (lit.)
Punto di fusione
22-24 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
hexane: freely soluble(lit.)
insoluble (liquid ammonia)(lit.)
Densità
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?