239917
Butylamine
≥99%
Sinonimo/i:
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.14
Beilstein:
605269
Numero CE:
Numero MDL:
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
594 °F
Limite di esplosione
9.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−49 °C (lit.)
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?