Documenti fondamentali
238848
Sigma-Aldrich
Salicylaldehyde hydrazone
98%
About This Item
Formula condensata:
2-(HO)C6H4CH=NNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Saggio
98%
Punto di fusione
97-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
N\N=C\c1ccccc1O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qian Wang et al.
Free radical biology & medicine, 164, 369-380 (2021-01-16)
Metastasis is the major cause of death in women with advanced ovarian cancer. Epithelial ovarian cancer cells can dissociate directly from extracellular matrix (ECM) and form spheroids to spread through the peritoneal cavity. Loss of ECM hinders the survival of