237396
2-tert-Butylcyclohexanone
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
2041417
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
62.5 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8H,4-7H2,1-3H3
ZRYDPLOWJSFQAE-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?