Documenti fondamentali
237167
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachloropalladate(II) hydrate
About This Item
Formula condensata:
Li2PdCl4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.11 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
powder and chunks
Concentrazione
≤39.2% Pd (gravimetric)
≤52.3% (chlorine basis (silver nitrate titration))
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].O.Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.H2O.Pd/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
DPOUIQUPOAWKJL-UHFFFAOYSA-J
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)