Documenti fondamentali
237019
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-d3
"100%", 99.96 atom % D
Sinonimo/i:
Metil-d3 cianide, Trideuteroacetonitrile
About This Item
Formula condensata:
CD3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.07
Beilstein:
1740230
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
Purezza isotopica
99.96 atom % D
Saggio
99% (CP)
Confezionamento
pk of 10 × 0.5 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.341 (lit.)
P. ebollizione
80.7 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Anne Warner et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 105, 46-54 (2014-12-22)
Stability-indicating reversed phase HPLC methods have been developed and validated for the determination of 13 potential process and degradation impurities in pemetrexed disodium drug substance (DS) and pemetrexed for injection drug product (DP). This paper describes the development of HPLC-UV