Documenti
234540
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. eboll.
253-255 °C (lit.)
Densità
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(O)c1ccccc1