Documenti fondamentali
233048
Sigma-Aldrich
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one, predominantly cis
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.565 (lit.)
Punto di fusione
34-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C/c1ccco1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)4-5-8-3-2-6-10-8/h2-6H,1H3/b5-4-
GBKGJMYPQZODMI-PLNGDYQASA-N
Descrizione generale
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one participates in base catalyzed aldol condensation of furfurals with acetone or propanal. It also participates in aldol-condensation and hydrogenation reactions of synthetic bio-oils at 100°C and 400 psi in a biphasic system of decalin/water.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liquid phase aldol condensation reactions with MgO-ZrO2 and shape-selective nitrogen-substituted NaY.
Shen W, et al.
Applied Catalysis A: General, 392(1), 57-68 (2011)
Condensation/hydrogenation of biomass-derived oxygenates in water/oil emulsions stabilized by nanohybrid catalysts.
Zapata PA, et al.
Topics in Catalysis, 55(1-2), 38-52 (2012)