232920
4-Nitrosodiphenylamine
75%, technical grade
About This Item
Formula condensata:
C6H5NHC6H4NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
75%
contiene
water as balance
Punto di fusione
144 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14-12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
OIJHFHYPXWSVPF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
para-Nitrosodiphenylamine.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 227-233 (1982-04-01)
Investigation of a novel liver alcohol dehydrogenase catalyzed redox-elimination reaction involving arylnitroso substrate analogues.
S C Koerber et al.
Biochemistry, 19(4), 731-738 (1980-02-19)