Documenti fondamentali
232556
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9BClF4NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
187-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
[F-].FB(F)F.CC[n+]1c(Cl)oc2ccccc12
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)