Documenti fondamentali
226386
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
98%
Sinonimo/i:
MST
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.30
Beilstein:
618223
Numero MDL:
Saggio
98%
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cncn2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)