Documenti fondamentali
226211
Sigma-Aldrich
Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
95%
About This Item
Formula condensata:
C3H5S(C6H5)2BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.15
Beilstein:
4172245
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
95%
Punto di fusione
136-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.C1CC1[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H15S.BF4/c1-3-7-13(8-4-1)16(15-11-12-15)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10,15H,11-12H2;/q+1;-1
DWEYKSWKFYZEGZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)